Learn More
4-Méthyle-7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11346825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11346825 5 g Flacon en verre ambré 5g
10289232 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10548053 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13539DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 519054-54-7
Formule moléculaire C15H22BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 275.16
Numéro MDL MFCD04115377
Clé InChI QRAOZQGIUIDZQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-ylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2,-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-d ioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine
CID PubChem 2795301
Nom IUPAC 4-méthyl-7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-2,3-fluoropyridine-1,4-benzoxazine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 275.15