Learn More
Ester pinacol de l’acide 4-méthylbêta-styrylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345535 250 mg 250mg
11335535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19698.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 149777-84-4 | C15H21BO2 | 244.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149777-84-4
Formule moléculaire C15H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.141
Numéro MDL MFCD03788749
Clé InChI HHBWKASJNTZJLB-ZHACJKMWSA-N
Synonyme 4-methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-methylstyryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-4-methylphenyl ethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methyl-b-styrylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-, a-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, beta-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl 4-methylstyrene
CID PubChem 11042960
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-2-(4-méthylphényl)éthényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7204616
Poids de la formule 244.14
Pourcentage de pureté 98%