Learn More
4-Buphédrone de méthyle chlorhydrate, TRC
Code produit 30476433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476433 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM294315100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbuphedrone (hydrochloride)
CAS 1336911-98-8
Formule moléculaire C12 H17 N O . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Butanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Methylbuphedrone hydrochloride, 4-MeMABP HCl, 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 2-(méthylamino)-1-(4-méthylphényl)butan-1-one ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 227.73
Poids de la formule 227.1077