Learn More
Bromure de 4-méthyl-d3-benzyle, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbenzyl Bromide-D3 (4-methyl-D3) |
| CAS | 114563-29-0 |
| Formule moléculaire | C8 D3 H6 Br |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Benzene, 1-(bromomethyl)-4-(methyl-d3)- (9 CI), 1-Bromomethyl-4-(methyl-d3)benzene, p-Methylbenzyl Bromide-d3, 1-(Methyl-d3)-4-bromomethylbenzene, 4-Methylbenzyl Bromide-α',α',α'-D3, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5 H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(CBr)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(brométhyl)-4-(trideutérométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.0796 |
| Poids de la formule | 187.0076 g/mol |
| Afficher plus |