Learn More
4-Méthyl-d3-imidazole, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylimidazole-d3 |
| CAS | 1219805-95-4 |
| Formule moléculaire | C4H3D3N2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3; |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CN=CN1 |
| Nom IUPAC | 5-(metil-d3)-1 H-imidazol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.12 |
| Poids de la formule | 85.07 g/mol |
| Afficher plus |