Learn More
4-(Méthyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Code produit 30466821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466821 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30466821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3257421MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 1020719-61-2
Formule moléculaire C10 2H3 H12 N3 O2
Quantité 1 mg
Synonyme 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL-d3, NNAL-d3, 4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Trideuteriomethylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-D3 (N-methyl-D3)
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Nom IUPAC N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-(tridéutérométhyl)nitreux amide
Poids moléculaire (g/mol) 212.26
Poids de la formule 212.1353