Learn More
4- Methyl Estradiol, TRC
Code produit 30137539
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137539 25 mg 25mg
30010440 10 mg 10mg
30010674 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30469025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6171-48-8
Formule moléculaire C19 H26 O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.41
Synonyme 4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. C (EP), 4-Methylestradiol
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMILES Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylestradiol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,18,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19+/m1/s1
Poids de la formule 286.1933