Learn More
Acide 4-méthylhippurique-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl Hippuric Acid-d7 |
| CAS | 1216588-60-1 |
| Formule moléculaire | C10 D7 H4 N O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-[[2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(4-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(4-Methylbenzoyl)glycine-d7, 4-Methylhippuric acid-d7, 2-[[4-(Methyl-d3)benzoyl-2,3,5,6-d4]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid-d7, p-Toluric acid-d7, 4-Methyl hippuric acid-d7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)NCC(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | Acide 2-[[2,3,5,6-tétradéutéro-4-(tridéutérométhyl)benzoyl]amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.242 |
| Poids de la formule | 200.118 |