Learn More
Acide 4-méthylhippurique, TRC
Code produit 30470160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470160 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3119751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl Hippuric Acid
CAS 27115-50-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H11 N O3
Quantité 1 g
Synonyme Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[(4-méthylbenzoyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 193.2
Poids de la formule 193.0739
Pourcentage de pureté >95