Learn More
4-méthyl mébendazole, TRC
Code produit 30482239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482239 25 mg 25mg
30471084 50 mg 50mg
30481184 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32015525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31545-31-0
Formule moléculaire C17 H15 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 309.32
Synonyme Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP)
Nom IUPAC méthyle N-[5-(4-méthylbenzoyle)-1H-benzimidazol-2-yl carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
Poids de la formule 309.1113