Learn More
4-Méthyl-N-[3-(trifluorométhyl)phényl]benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433116 250 mg 250mg
15423116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57103.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144918-48-9
Formule moléculaire C15H12F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 279.262
Numéro MDL MFCD00423044
Clé InChI DSGGHRHTHCRAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzamide, 4-methyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzamide, 4-methylphenyl-n-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide
CID PubChem 723119
Nom IUPAC 4-méthyl-N-[3-(trifluorométhyl)phényl]benzamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 279.26
Pourcentage de pureté 97%