Learn More
4-Méthyl-N,N-di(méthyl-13C)benzènesulfonamide, TRC
Code produit 30456947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456947 2.5 mg 2.50mg
30452068 5 mg 5mg
30451244 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456947 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5366422.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-N,N-di(methyl-13C)benzenesulfonamide
Formule moléculaire 13C2 C7 H13 N O2 S
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)13(11,12)10(2)3/h4-7H,1-3H3/i2+1,3+1
SMILES [13CH3]N([13CH3])S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 4-méthyl-N,N-di((113C)méthyl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 201.255
Poids de la formule 201.073