Learn More
4-méthyl-N-n-propylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433678 250 mg 250mg
15423678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57134.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39887-40-6
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD01212045
Clé InChI MEKGGTFUDJLKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-n-n-propylbenzamide, benzamide, 4-methyl-n-propyl, p-methylbenzoylpropylamide, n-propyl-p-methylbenzamide
CID PubChem 3589084
Nom IUPAC 4-méthyl-N-propylbenzamide
SMILES CCCNC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-N-n-propylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%