Learn More
4-Méthyl-N-phénylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15453618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453618 250 mg 250mg
15443618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57070.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6833-18-7
Formule moléculaire C14H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.264
Numéro MDL MFCD00017213
Clé InChI PQEOPHYIUYAVDQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 730569
Nom IUPAC 4-méthyl-N-phénylbenzamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-N-phenylbenzamide
Quantité 250 mg
Synonyme 4-methylbenzanilide, benzamide, 4-methyl-n-phenyl, p-methyl benzanilide, benzamide,4-methyl-n-phenyl, cbmicro_015159, n-phenyl-4-methylbenzamide, 4-methylphenyl-n-benzamide
Poids de la formule 211.26
Pourcentage de pureté 97%