Learn More
4-méthyle(thiobenzamide), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489836
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489836 5 g 5g
11479836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20320.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2362-62-1 | C8H9NS | 151.227 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2362-62-1
Formule moléculaire C8H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 151.227
Numéro MDL MFCD00173750
Clé InChI QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
CID PubChem 737209
Nom IUPAC 4-méthylbenzènecarbothioamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl(thiobenzamide)
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.23
Pourcentage de pureté 97%