Learn More
4’-méthylacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404734
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404734 100 g 100g
11494724 25 g 25g
11414734 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404734 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13721.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-89-9
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD00008677
Clé InChI YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
CID PubChem 7684
Nom IUPAC N-(4-méthylphényl)acétamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetanilide
Point de fusion 147°C to 150°C
Point d’ébullition 306°C to 308°C
Quantité 100 g
Beilstein 607036
Merck Index 14,74
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté ≥98%