Learn More
4’-méthylacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636902 250 g Flacon en verre 250g
10215320 5 g Flacon en verre 5g
10417710 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126182500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-00-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008751
Clé InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
CID PubChem 8500
Nom IUPAC 1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetophenone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0050g/mL
Point d’ébullition 226.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5350
Quantité 250 g
Beilstein 07, 307
Gravité spécifique 1.005
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Methylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.