Learn More
4’-méthylacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471788
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471788 50 g 50g
11481788 250 g -
11461788 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14469.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-méthylacétophénone est utilisé comme aromatisant. Il réagit avec la morpholine pour obtenir la morpholine 4-(p-tolyl-thioacétyl) en présence de soufre comme réactif. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de parfums et de cosmétiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-00-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008751
Clé InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
CID PubChem 8500
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetophenone
Point de fusion -19°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.534
Quantité 50 g
Beilstein 606053
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Methylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Methylacetophenone