Learn More
4'-Méthylacétophénone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methylacetophenone |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 134.0732 |