Learn More
4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H |
| Poids de la formule | 250.064 |