Learn More
Acide 4-(Méthylamino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489623 5 g 5g
11499623 25 g 25g
11409633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12426.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10541-83-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Acide 4-(méthylamino)benzoïque important pour la préparation d’autres produits pharmaceutiques, colorants, saveurs et conservateurs. Pour la préparation de médicaments et d’autres produits chimiques fins.
Solubilité
Légèrement soluble. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10541-83-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00002535
Clé InChI ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
CID PubChem 66345
ChEBI CHEBI:7308
Nom IUPAC Acide 4-(méthylamino)benzoïque
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4- (Methylamino)benzoic acid
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 2082805
Informations sur la solubilité Slightly soluble. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%