Learn More
Acide 4-(méthylamino)benzoïque, TRC
Code produit 30477984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2856655G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Methylamino)benzoic Acid
CAS 10541-83-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 5 g
Synonyme 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES CNc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-(méthylamino)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633