Learn More
4-méthylanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474633 2500 mL 2500mL
11454633 100 mL 100mL
11464633 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11572.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-93-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00008413
Clé InChI CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
CID PubChem 7731
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylanisole
Point de fusion -50°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 174°C to 175°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.511
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 1237336
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%