Learn More
4-Méthylanisole, 99%
Code produit 10522381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522381 1 kg Flacon en verre 1kg
10123940 5 g Flacon en verre 5g
10337440 250 g Flacon en verre -
10076283 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10522381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164660010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 104-93-8 | C₈H₁₀O | 122,17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-93-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00008413
Clé InChI CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
CID PubChem 7731
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylanisole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 174°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.513
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 392
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement