Learn More
4-Méthylbenzaldéhyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Tolualdehyde |
| CAS | 104-87-0 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthylbenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
| Poids de la formule | 120.0575 |