Learn More
4-Methylbenzamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31103029
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31103029 25 g
31101515 100 g
31093912 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31103029 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14948125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzamide
CAS 619-55-6
Formule moléculaire C8H9NO
Numéro MDL MFCD00008002
Quantité 25 g
SMILES O=C(N)C1=CC=C(C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Pourcentage de pureté 97%