Learn More
Acide 4-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460973 25 g 25g
11440973 1 g 1g
11450973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13347.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthylbenzèneboronique est un produit chimique couramment utilisé dans les réactions de couplage Suzuki. Il est également utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5720-05-8
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 246°C to 254°C
Formule moléculaire C7H9BO3
Numéro MDL MFCD00236047
Quantité 25 g
Beilstein 2935970
Synonyme 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Clé InChI ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Nom IUPAC Acide (2-méthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
CID PubChem 2733958
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 98%