Learn More
Ester glycolique néopentyle d’acide 4-méthylbenzèneboronique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315335 5 g 5g
11305335 1 g 1g
11325335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11315335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19563.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380481-66-3
Formule moléculaire C12H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 204.076
Numéro MDL MFCD03788728
Clé InChI ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 23005406
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-2-(4-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 99%