Learn More
Acide 4-méthylbenzèneboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbenzeneboronic Acid |
| CAS | 5720-05-8 |
| Formule moléculaire | C7H9BO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nom IUPAC | acide (4-méthylphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.96 |
| Poids de la formule | 136.0696 |