Learn More
4-méthylbenzènesulfonhydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606172 100 g Flacon en plastique 100g
10605982 25 g Flacon en plastique -
10279593 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157861000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1576-35-8
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00007588
Clé InChI ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
CID PubChem 15303
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 113.0°C
Couleur Gris à blanc ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4SO2NHNH2
Quantité 100 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Merck Index 15, 9694
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (15°C)
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1-sulfonohydrazide
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.