Learn More
Hydrate d'acide 4-méthylbenzènesulfonique, TRC
Code produit 30479579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479579 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28874025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H8 O3 S . H2 O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 190.22
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté >95