Learn More
Hydrazide p-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrazide p-toluènesulfonyle est utilisé comme réactif pour la préparation des tosylhydrazones. Il était utilisé pour préparer des dérivés de dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]pyridines et de 1,2,3-sélénadiazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonyl hydrazide |
| Point de fusion | 108°C to 111°C |
| Densité | 1.4 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3226 |
| Beilstein | 610130 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol. |
| Poids de la formule | 186.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide