Learn More
Hydrazide p-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495633 25 g 25g
11405643 100 g 100g
11415643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13529.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide p-toluènesulfonyle est utilisé comme réactif pour la préparation des tosylhydrazones. Il était utilisé pour préparer des dérivés de dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]pyridines et de 1,2,3-sélénadiazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1576-35-8
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00007588
Clé InChI ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
CID PubChem 15303
Nom IUPAC 4-methylbenzene-1-sulfonohydrazide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl hydrazide
Point de fusion 108°C to 111°C
Densité 1.4
Quantité 25 g
Numéro UN UN3226
Beilstein 610130
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol.
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide