Learn More
4-Méthylbenzènethiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbenzenethiol |
| CAS | 106-45-6 |
| Formule moléculaire | C7H8S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | p-Toluenethiol, 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Mercaptotoluene, 4-Methyl-1-thiophenol, 4-Methylphenyl Mercaptan, 4-Methylphenylthiol, 4-Methylthiophenol, 4-Thiocresol, 4-Toluenethiol, NSC 2227, NSC 229565, p-Mercaptotoluene, p-Methylbenzenethiol, p-Methylbenzenthiol, p-Methylphenyl Mercaptan, p-Methylphenylthiol, p-Methylthiophenol, p-Thiocresol, p-Thiolcresol, p-Tolyl mercaptan, p-Tolylthiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(S)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthylbenzènethiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.2 |
| Poids de la formule | 124.0347 |