Learn More
4-Méthylbenzènethiol, TRC
Code produit 30479972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479972 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479972 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29051050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzenethiol
CAS 106-45-6
Formule moléculaire C7H8S
Quantité 50 g
Synonyme p-Toluenethiol, 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Mercaptotoluene, 4-Methyl-1-thiophenol, 4-Methylphenyl Mercaptan, 4-Methylphenylthiol, 4-Methylthiophenol, 4-Thiocresol, 4-Toluenethiol, NSC 2227, NSC 229565, p-Mercaptotoluene, p-Methylbenzenethiol, p-Methylbenzenthiol, p-Methylphenyl Mercaptan, p-Methylphenylthiol, p-Methylthiophenol, p-Thiocresol, p-Thiolcresol, p-Tolyl mercaptan, p-Tolylthiol
Formule InChI InChI=1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1ccc(S)cc1
Nom IUPAC 4-méthylbenzènethiol
Poids moléculaire (g/mol) 124.2
Poids de la formule 124.0347