Learn More
4-méthylbenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10163030 250 g Flacon en plastique 250g
10011430 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10163030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126352500
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-84-9
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00008553
Clé InChI WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
CID PubChem 8652
Nom IUPAC (4-méthylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 326°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4COC6H5
Quantité 250 g
Beilstein 07, 440
Merck Index 14, 7317
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux