Learn More
4-Méthylbenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492847 500 g 500g
11364699 50 g -
11374699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15479.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Methylbenzophenone is used as clear coatings for wood, plastic and metal, overprint varnish.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthyl benzophénone est utilisée comme revêtement transparent pour le bois, le plastique et le métal, ainsi que pour le vernis de surimpression.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-84-9
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.249
Numéro MDL MFCD00008553
Clé InChI WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
CID PubChem 8652
Nom IUPAC (4-méthylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzophenone
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 326°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1909310
Merck Index 14,7317
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 98%