Learn More
4-méthylbenzophénone, TRC
Code produit 30472922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2887701G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzophenone
CAS 134-84-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H12 O
Quantité 1 g
Synonyme Benzophenone, 4-methyl- (6CI,8CI), (4-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Benzoyltoluene, 4-Methylbenzophenone, 4-Methylphenyl phenyl ketone, JRCure 1024, NSC 4898, Phenyl p-tolyl ketone, Phenyl(4-tolyl)methanone, SB-PI 712, Speedcure MBP, UV-Cure PMB, p-Benzoyltoluene, p-Methylbenzophenone, p-Methylphenyl phenyl ketone, p-Tolyl phenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (4-méthylphényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.2445
Poids de la formule 196.0888
Pourcentage de pureté >95%