Learn More
4-méthylbenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10377271 5 g Flacon en verre -
10255761 250 mg Flacon en verre 250mg
10145800 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6140-17-6
Formule moléculaire C8H7F3
Poids moléculaire (g/mol) 160.14
Numéro MDL MFCD00075476
Clé InChI LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
CID PubChem 80230
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzotrifluoride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1440g/mL
Point d’ébullition 129°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CF3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.427
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.144
Poids de la formule 160.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide