Learn More
Alcool 4-méthylbenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498196 25 g 25g
11408206 100 g 100g
11418206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15315.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122.167 g/mol
4-Methylbenzyl alcohol is used in fragrances, flavoring and as a laboratory reagent. It is also used as a raw material for the preparation of polycarbonates and 4-methyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4méthylbenzylique est utilisé dans les parfums, les arômes et comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé comme matière première pour la préparation de polycarbonates et de 4-méthyl-benzaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éther et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-18-4
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00004664
Clé InChI KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
CID PubChem 11505
ChEBI CHEBI:1895
Nom IUPAC (4-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzyl alcohol
Point de fusion 57°C to 61°C
Densité 0.978
Point d’ébullition 217°C
Quantité 25 g
Beilstein 1856550
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ether and ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%