Learn More
Alcool 4-méthylbenzylique, TRC
Code produit 30473100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM80100550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Formule moléculaire C8 H10 O
Quantité 50 g
Synonyme 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(CO)cc1
Nom IUPAC p-tolylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Poids de la formule 122.0732