Learn More
Alcool 4-méthylbenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylbenzyl Alcohol |
| CAS | 589-18-4 |
| Formule moléculaire | C8 H10 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(CO)cc1 |
| Nom IUPAC | p-tolylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.16 |
| Poids de la formule | 122.0732 |