Learn More
Bromure de 4-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410883 5 g 5g
11420883 25 g 25g
11430883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13297.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4méthylbenzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-81-4
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000181
Clé InChI WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
CID PubChem 7721
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzyl bromide
Point de fusion 33°C to 36°C
Densité 1.324
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 185.07
Pourcentage de pureté 98%