Learn More
Bromure de 4-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de 4méthylbenzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbenzyl bromide |
| Point de fusion | 33°C to 36°C |
| Densité | 1.324 |
| Point d’ébullition | 218°C to 220°C |
| Point d’éclair | 97°C (206°F) |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3417 |
| Beilstein | 507389 |
| Merck Index | 14,10090 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Show More |