Learn More
4-Bromure de méthylbenzyle, TRC
Code produit 30479639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479639 5 g 5g
30471843 100 g 100g
30474617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2897355G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-81-4
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Synonyme alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-méthylbenzène
SMILES Cc1ccc(CBr)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzyl Bromide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Poids de la formule 183.9888