Learn More
Isothiocyanate de 4-méthylbenzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397576 10 g 10g
11387576 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11135.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-46-0
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
Numéro MDL MFCD00041118
Clé InChI OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
CID PubChem 19409
Nom IUPAC 1-(isothiocyanatométhyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Densité 1.08
Point d’ébullition 97°C (1 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.589
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2082478
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 96%