Learn More
4-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10580892 5 g Flacon en verre 5g
10376670 25 g Flacon en verre 25g
10265460 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10580892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    21.65€ / 5g
    Économisez 3.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-84-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008123
Clé InChI HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
CID PubChem 66035
Nom IUPAC (4-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 13°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5330 to 1.536
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1141
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide