Learn More
4-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414824 100 g 100g
11404824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414824 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13768.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
The reactions of 1-hexanol with benzylamine and with 4-methylbenzylamine led to the corresponding imines in moderate yields. 4-methylbenzylamine in ethanol/water solution (1:4) as simultaneously absorbing and buffering background electrolyte with detection at 210 nm was found suitable for determination of the individual compounds in determination by capillary zone electrophoresis with indirect detection. Synthesis of benzimidazoles uses 4-methylbenzylamine (R 1 =4-MeBn) and 4-chlorophenyl isothiocyanate (R 2 =4-ClPh) as building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les réactions du 1-hexanol avec la benzylamine et la 4-méthylbenzylamine ont généré les imines correspondantes et affiché des rendements modérés. Dans une solution d’éthanol/eau, La 4-méthylbenzylamine(1:4) utilisée comme électrolyte de fond absorbant et tamponnant simultanément avec détection en 210 nm est adaptée pour identifier les composés individuels dans la détermination par électrophorèse capillaire avec détection indirecte. La synthèse des benzimidazoles utilise la 4-méthylbenzylamine (R 1 = 4-MeBn) et le 4-chlorophényl isothiocyanate (R 2 = 4-ClPh) comme blocs de construction.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-84-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00008123
Clé InChI HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
CID PubChem 66035
Nom IUPAC (4-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzylamine
Point de fusion 12°C to 13°C
Densité 0.955
Point d’ébullition 196°C to 197°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 956670
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%