Learn More
4-Methylbenzylidene camphor, MedChemExpress
Code produit 16491699
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491699 1 g
16429887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491699 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17587
MedChemExpress 4-Methylbenzylidene camphor(4-MBC; Enzacamene)is an organic camphor derivative that is used in the cosmetic industry for its ability to protect the skin against UV, specifically UV B radiation.
4-Methylbenzylidene camphor(4-MBC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzylidene camphor
Forme physique Solid
CAS 36861-47-9
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22O
Synonyme 4-MBC Enzacamene
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (393.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(C)C=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 254.37
Poids de la formule 254.37
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research