Learn More
4'-Méthylbiphényl-2-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3 |
| Poids de la formule | 193.0891 |